Learn More
Thermo Scientific™ Dosage protéique Pierce™ BCA : réactif A
Évaluez visuellement ou mesurez à l’aide d’un spectrophotomètre standard ou d’un lecteur de plaques à 562 nm.
Marque: Thermo Scientific™ 23228
124.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22915" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.32
Informations supplémentaires : Poids : 2.72160kg
Description
Le kit de dosage protéique BCA Thermo Scientific™ Pierce reste l'une des méthodes de quantification des protéines les plus appréciées dans le monde.
Informations complémentaires et commande en ligne
- Composant du kit de dosage protéique BCA Pierce
- Le kit est un dosage de haute précision, à deux composants, compatible avec les détergents, destiné à mesurer la concentration totale en protéines par rapport à un étalon protéique
- Les réactifs BCA Pierce permettent une détermination précise de la concentration des protéines avec la plupart des types d’échantillons rencontrés dans la recherche sur les protéines
- Le dosage BCA Pierce peut être utilisé pour évaluer les rendements dans les lysats cellulaires entiers, des fractions de colonnes d’affinité, des échantillons de protéines purifiées, ainsi que la surveillance de la contamination protéique dans les applications industrielles
- Par rapport à la plupart des méthodes de liaison aux colorants, le dosage BCA est beaucoup moins affecté par les différences de composition protéique, offrant ainsi une plus grande précision de concentration
- Évaluez visuellement ou mesurez à l’aide d’un spectrophotomètre standard ou d’un lecteur de plaques à 562 nm
- Présente moins de variation protéine-protéine que les méthodes de liaison aux colorants (Bradford)
- Non affecté par les concentrations typiques de la plupart des détergents ioniques et non ioniques
- Le dosage a une incubation de 30 minutes ; beaucoup plus facile et quatre fois plus rapide que les méthodes classiques de Lowry
- La plage de fonctionnement linéaire du BSA est comprise entre 20 et 2 000 µg/ml
- Détecte des concentrations aussi basses que 5 µg/ml grâce au protocole optimisé
- Conserver à température ambiante
Spécification
Conserver à température ambiante. | |
Dosage BCA | |
Pierce™ | |
Non spécifique à la cible | |
Spectrophotomètre, lecteur de microplaques |
Réactif de dosage de protéine A BCA Pierce | |
Colorimétrique | |
Test d’analyse quantitative des protéines | |
Détection basée sur une solution, absorbance | |
500 ml |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.