Learn More
Thermo Scientific™ Dosage protéique Pierce™ BCA : réactif B
Réactif de dosage vert à bleu (A562 nm), deux composants, précis et compatible avec les détergents pour mesurer la concentration totale de protéines par rapport à l’étalon protéique.
Marque:  Thermo Scientific™ 23224
82.86 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21653" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.32
Informations supplémentaires : Poids : 0.05000kg Transport : UN number : 3082 Chem class : 9 Pack group : III
Code produit. 10475944
  • 87.50€ / 25mL
En stock
Description
Le kit de dosage protéique BCA Thermo Scientific™ Pierce reste l'une des méthodes de quantification des protéines les plus appréciées dans le monde.
Informations complémentaires et commande en ligne
Utilisés dans plus de laboratoires que tout autre dosage protéique compatible avec les détergents, les réactifs Pierce BCA permettent de déterminer avec précision la concentration en protéines avec la plupart des types d’échantillons rencontrés dans la recherche de protéines. Le dosage Pierce BCA peut être utilisé pour évaluer les rendements dans les lysats de cellules entières et les fractions des colonnes d’affinité, ainsi que pour la surveillance de la contamination protéique dans les applications industrielles. Par rapport à la plupart des méthodes de liaison aux colorants, le dosage BCA est beaucoup moins affecté par les différences de composition protéique, offrant ainsi une plus grande uniformité protéine-à-protéine.
Points clés :
  • Colorimétrique : évaluez visuellement ou mesurez à l’aide d’un spectrophotomètre étalon ou d’un lecteur de plaques (562 nm)
  • Excellente uniformité – montre moins de variations protéine-à-protéine que les méthodes de liaison aux colorants
  • Compatible – non affecté par les concentrations typiques de la plupart des détergents ioniques et non ioniques
  • Modérément rapide – beaucoup plus simple et quatre fois plus rapide que la méthode Lowry classique
  • Linéarité élevée : la plage de fonctionnement linéaire du BSA est comprise entre 20 et 2 000 µg / ml
  • Sensible : détecte des concentrations aussi basses que 5 µg / ml grâce au protocole optimisé
Applications de dosage protéique au BCA :
  • Étude des protéines : interactions des protéines
  • Mesure des fractions de colonnes après chromatographie d’affinité
  • Estimation du pourcentage de rétablissement aux valeurs de consigne des protéines des membranes à partir d’extraits cellulaires
  • Criblage à haut débit des protéines de fusion
Spécification
Spécification
Conserver à température ambiante.
Dosage BCA
Pierce™
Non spécifique à la cible
Spectrophotomètre, lecteur de microplaques
Réactif de dosage de protéine B BCA Pierce
Colorimétrique
Test d’analyse quantitative des protéines
Détection basée sur une solution, absorbance
25 ml
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Pierce(R) BCA Protein Assay Reagent B, 25 mL
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Copper (II) sulfatepentahydrate
Promotions
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.