Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ BCA Protein Assay Kits
The Pierce BCA Protein Assay Kit is a high-precision, detergent-compatible protein assay for determination of protein concentration. Pierce BCA reagents provide accurate determination of protein concentration with most sample types encountered in protein research.
Marque:  Thermo Scientific™ 23227
163.05 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21989" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.32
Informations supplémentaires : CAS : 7758-99-8 Poids : 0.60000kg Transport : UN number : 3082 Chem class : 9 Pack group : III
Code produit. 10678484
  • 195.00€ / 500mL
En stock
Description
The Pierce BCA Protein Assay Kit is a high-precision, detergent-compatible protein assay for determination of protein concentration. Pierce BCA reagents provide accurate determination of protein concentration with most sample types encountered in protein research. The Pierce BCA assay can be used to assess yields in whole cell lysates, affinity-column fractions, purified proteins samples, as well as to monitor protein contamination in industrial applications. Compared to most dye-binding methods, the BCA assay is affected much less by protein compositional differences, providing greater concentration accuracy.
Kits are available with or without Pierce Dilution-Free BSA Protein Standards, which are a set of seven pre-diluted BSA standards, packaged in a multichannel pipette-friendly tubestrip. The tubestrip includes a single empty tube that enables users to add their own sample buffer for the purpose of blank subtraction.
Utilisés dans plus de laboratoires que tout autre dosage protéique compatible avec les détergents, les réactifs Pierce BCA permettent de déterminer avec précision la concentration en protéines avec la plupart des types d’échantillons rencontrés dans la recherche de protéines. Le dosage Pierce BCA peut être utilisé pour évaluer les rendements dans les lysats de cellules entières et les fractions des colonnes d’affinité, ainsi que pour la surveillance de la contamination protéique dans les applications industrielles. Par rapport à la plupart des méthodes de liaison aux colorants, le dosage BCA est beaucoup moins affecté par les différences de composition protéique, offrant ainsi une plus grande uniformité protéine-à-protéine.
Points clés :
  • Colorimétrique – évalue visuellement ou mesure à l’aide d’un spectrophotomètre standard ou d’un lecteur de plaques (562 nm)
  • Excellente uniformité – montre moins de variations protéine-à-protéine que les méthodes de liaison aux colorants
  • Compatible – non affecté par les concentrations typiques de la plupart des détergents ioniques et non ioniques
  • Modérément rapide – beaucoup plus simple et quatre fois plus rapide que la méthode Lowry classique
  • Linéarité élevée – la plage de fonctionnement linéaire du BSA est comprise entre 20 et 2000 µg/ml
  • Sensible – détecte des concentrations aussi basses que 5 µg/ml grâce au protocole optimisé
Applications de dosage protéique au BCA :
  • Étude des protéines : interactions des protéines
  • Mesure des fractions de colonnes après chromatographie d’affinité
  • Estimation du pourcentage de rétablissement aux valeurs de consigne des protéines des membranes à partir d’extraits cellulaires
  • Criblage à haut débit des protéines de fusion
Spécification
Spécification
BSA: 2 mg/mL
Kit de dosages de protéine BCA Pierce
Colorimétrique
Test d’analyse quantitative des protéines
250 dosages en tube ou 2 500 dosages sur microplaques
Spectrophotomètre, lecteur de microplaques
Kit de 500 ml
Suffisant pour : 250 dosages en tubes ou 2500 dosages sur microplaque
• Réactif BCA A, 500 ml
• Réactif BCA B, 25 ml
• Ampoules d’étalon d’albumine, 2 mg/ml, 10 x 1 ml
Stocker à température ambiante
Dosage BCA
Pierce™
Non spécifique à la cible
Détection basée sur une solution, absorbance
10 x 1 mL glass ampules
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • SET BCA PROTEIN ASSAY KIT, 500ML KIT
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Promotions
For Research Use Only.