Learn More
Thermo Scientific™ Dosage des protéines Pierce™ BCA™
Green-to-blue (A562nm), precise, detergent-compatible assay reagent to measure total protein concentration vs. protein standard.
66.00€ - 491.00€
Produits 7
Code produit Marque Description Quantité. Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Description Quantité. Prix Quantité et disponibilité  
10475944 Thermo Scientific™
23224
Réactif de dosage de protéine B BCA Pierce 25 ml 66.00€
25mL Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock 116
Ajouter au panier
10678484 Thermo Scientific™
23227
Kit de dosages de protéine BCA Pierce Kit 500 ml 144.00€
500mL Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock 294
Ajouter au panier
10752735 FDS Thermo Scientific™
23222
Pierce BCA Protein Assay Reagent A 3.75L 491.00€
3.75L Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock 1
Ajouter au panier
10741395 Thermo Scientific™
23225
Kit de dosages de protéine BCA Pierce Kit 1 l 221.00€
1L Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock 422
Ajouter au panier
11881345 FDS Thermo Scientific™
23223
Réactif de dosage de protéine A BCA Pierce 1 l 174.00€
1000mL Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock 66
Ajouter au panier
10198543 FDS Thermo Scientific™
23221
Réactif de dosage de protéine A BCA Pierce 250 ml 79.50€
250mL Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock 34
Ajouter au panier
10056623 FDS Thermo Scientific™
23228
Réactif de dosage de protéine A BCA Pierce 500 ml 97.25€
500mL Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock 142
Ajouter au panier
Description
Description
Used in more labs than any other detergent-compatible protein assay, Pierce BCA Reagents provide accurate determination of protein concentration with most sample types encountered in protein research. The Pierce BCA Assay can be used to assess yields in whole cell lysates and affinity-column fractions, as well as to monitor protein contamination in industrial applications. Compared to most dye-binding methods, the BCA Assay is affected much less by protein compositional differences, providing greater protein-to-protein uniformity.
Highlights:
  • Colorimetric – estimate visually or measure with a standard spectrophotometer or plate reader (562nm)
  • Excellent uniformity – exhibits less protein-to-protein variation than dye-binding methods
  • Compatible – unaffected by typical concentrations of most ionic and nonionic detergents
  • Moderately fast – much easier and four times faster than the classical Lowry method
  • High linearity – linear working range for BSA equals 20 to 2000µg/mL
  • Sensitive – detect down to 5µg/mL with the enhanced protocol
BCA Protein Assay Applications:
  • Studying protein:protein interactions
  • Measuring column fractions after affinity chromatography
  • Estimating percent recovery of membrane proteins from cell extracts
  • High-throughput screening of fusion proteins