Learn More
Thermo Scientific™ Étalons d’albumine sérique bovine Pierce™
Solutions de BSA étalonnées de haute qualité, (2 mg/ml) pour diluer en série afin de créer des courbes d’étalonnage de dosage protéique pour mesurer précisément la concentration en protéines.
81.75€ - 143.00€
Produits 3
Code produit Marque Description Quantité. Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Description Quantité. Prix Quantité et disponibilité  
10531674 Thermo Scientific™
23208
Kit d’étalons pré-dilués Bovine Serum Albumin Standard Pierce 7 x 3.5 ml 143.00€
24.50mL Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock 22
Ajouter au panier
10443834 FDS Thermo Scientific™
23210
Bovine Serum Albumin Standard Pierce, 2 mg/ml 50 ml 82.50€
50mL Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock 4
Ajouter au panier
11811345 FDS Thermo Scientific™
23209
Ampoules d’étalon d’albumine sérique bovine Pierce, 2 mg/ml 10 x 1 ml 81.75€
10 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock 435
Ajouter au panier
Description
Description
Ces solutions à base d’albumine sérique bovine (BSA) sont des étalons de référence pour les concentrations protéiques à utiliser dans le dosage BCA, le dosage Bradford et autres protocoles de dosage protéique. La BSA est une protéine de référence universellement acceptée pour la quantification protéique totale. L’étalon d’albumine est formulé précisément à 2 mg/ml dans une solution de chlorure de sodium (saline) ultrapure à 0.9 %. La concentration de la solution mère est étalonnée par comparaison directe avec la BSA purifiée (fraction V) par le National Institute of Standards and Technology (NIST™). Le produit est disponible en trois formats de conditionnement pratiques : ampoules en verre de 1 ml, flacons en PP de 50 ml et kits complets contenant sept dilutions prêtes à l’emploi.
Points clés :
  • Universel – reconnu comme la référence du secteur pour quantifier des protéines dans les dosages protéiques colorimétriques
  • Pur et stable – fourni dans une solution saline ultrapure à 0.9 % avec 0.05 % d’azoture de sodium ; stable à température ambiante
  • Précis et uniforme – formulé précisément à 2.00 +/-0.03 mg/ml par rapport à une référence NIST
  • Pratique – faites votre choix entre des ampoules de 1 ml, un flacon de 50 ml ou un kit complet contenant sept dilutions prêtes à l’emploi
Inclut :
Une solution de BSA à 2 mg/ml (réf. 23209, 23210) ou un kit de 7 solutions formulées à différentes concentrations (réf. 23208)
Recommandé dans les domaines suivants :
Étalon de quantification de dosage protéique ; Contrôle de la récupération des protéines pour le dessalage et autres procédures de colonne ; Étalonnage général de la lampe UV du spectrophotomètre (A280)