Learn More
Thermo Scientific™ BS2G-d0 (bis(sulfosuccinimidyl) glutarate-d0)
Effectuez une réticulation amines vers amines en utilisant ces paires appariées lourdes (deutérées) et légères d’un agent de réticulation à ester NHS de 7,7 A pour l’analyse par spectrométrie de masse des interactions protéiques.
Marque:  Thermo Scientific™ 21610
178.60 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21653" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.32
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11881245
  • 188.00€ / 10mg
Expédition estimée: 10-04-2024
Description
Les réactifs BS2G-d0 / d4 Thermo Scientific™ Pierce forment un ensemble apparié de variétés de masse lourde (deutérée) et de masse légère d’un agent de réticulation court et réactif aux amines, qui facilite l’identification de peptides réticulés par spectrométrie de masse.
Points clés :
  • Agent de réticulation marqué au deutérium, de haute pureté et bien caractérisé, et son analogue contenant de l’hydrogène
  • Instructions éditées par un expert dans le domaine de la stratégie de réticulation/MS
  • La paire de réactifs à base de subérate et de glutarate offre une option de “règle moléculaire” permettant d’étudier les distances inter- et intramoléculaires afin d’obtenir des informations structurales, ce qui est impossible avec un seul réactif
  • Efficace et pratique - ne nécessite que des microgrammes de protéines ; une excellente alternative aux méthodes basées sur la RMN ou la cristallographie par rayons X qui nécessitent de grandes quantités de protéines, de solvants spéciaux ou de formations de cristaux
  • Groupes réactifs : Ester sulfo-NHS (homobifonctionnel)
  • Réactif vers : groupes amino
Spécification
Spécification
Amine-Amine
BS2G-d0
Non
Dès réception, conserver à l’état desséché entre 4 et 8°C.
Température ambiante
Marquage chimique
Ester sulfo-NHS
Poudre
Eau
Oui
Non
530,35
7,7 Å
Non
Pierce™
Homobifonctionnels
Court (< 10 Å)
10 mg
Étalon
Réticulateur
Promotions
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.