Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Glycoprotein Isolation Kit, ConA
Purifiez les glycoprotéines à partir des lysats cellulaires et sériques à l’aide de résines d’affinité ou de kits avec des lectines de concanaviline A (ConA) ou d’agglutinine de germe de blé (WGA).
Marque: Thermo Scientific™ 89804
Code nomenclature Nacres: NA.32
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg Transport : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : III
Description
Les kits d’isolement de glycoprotéine Thermo Scientific™ Pierce utilisent des résines d’affinité aux lectines ConA et WGA et des tampons optimisés pour isoler efficacement les glycoprotéines à partir de lysats cellulaires en culture, de tissus et de sérum, permettant ainsi une analyse en aval.
Ces deux kits utilisent respectivement la lectine concanaviline A (ConA) et l’agglutinine germinale de blé (WGA) comme ligands pour lier des classes spécifiques de glycoprotéines à partir d’échantillons protéiques complexes. La lectine ConA reconnaît les résidus de mannose liés à l’alpha et de glucose en position terminale, tandis que la lectine WGA se lie sélectivement aux groupes N-acétylglucosamine (GlcNAc) et à l’acide sialique. Les kits comprennent de la résine d’agarose perle de ConA ou WGA, des tampons de liaison / lavage et d’élution optimisés et des colonnes de centrifugation faciles à utiliser. Les kits ont été utilisés pour isoler correctement les glycoprotéines du sérum ainsi que les lysats cellulaires HeLa et CHO en 50 minutes environ.La glycosylation est une modification post-traductionnelle qui joue un rôle important dans les fonctions biologiques, notamment la régulation immunitaire, l’inflammation, l’adhérence de cellule-cellule et la signalisation cellulaire. Les résidus d’asparagine (N-liés) et de sérine / thréonine (O-liés) sont glycosylés lors du passage dans le réticulum endoplasmique et l’appareil de Golgi dans les systèmes eucaryotes et procaryotes (c.-à-d. Archaea et Eubacteria). Les glycoconjugués sont importants pour la régulation immunitaire, l’inflammation, l’adhérence de cellule-cellule et l’inhibition de contact, la signalisation cellulaire, la protection contre la dégradation protéolytique et d’autres procédés biologiques.
Points clés :
Haute récupération : récupération de glycoprotéines équivalente ou supérieure par rapport aux kits et résines de lectine d’autres fournisseurs
Rapide : purification des glycoprotéines en moins d’une heure
Polyvalent : isolat des glycoprotéines de divers types d’échantillons ; p. ex., le sérum humain et le lysat cellulaire
Robuste : la lectine ne passe pas au travers de la résine lors du traitement de l’échantillon
Pratique : les kits complets contiennent des résines de lectine et des colonnes de centrifugation, ainsi que tous les réactifs nécessaires
Compatible avec les dosages de protéines par la méthode de Bradford : la dialyse ou la précipitation de protéines des glycoprotéines récupérées n’est pas nécessaire avant le dosage des protéines
Comprend :
Résine d’agarose en microbilles ConA ou WGA (1,1 ml), tampon de liaison / lavage, tampon d’élution et colonnes et accessoires de centrifugation pour microcentrifugeuse.
Spécification
Kit d‘isolement de glycoprotéines Pierce, ConA | |
Pierce™ | |
Glycoprotéine | |
Lectine | |
Kit, microcentrifugeuse, colonne de centrifugation |
Suffisant pour : Isolation de glycoprotéines avec une forte affinité pour ConA à partir de 10 échantillons allant jusqu’à 640 µl (1 à 1,5 mg de protéines totales) chacun • Résine de lectine ConA, 1,1 ml • Tampon de liaison / lavage (5X), 6,5 ml • Tampon d’élution, 5 ml • Colonnes de centrifugation, 10 colonnes • Tubes de prélèvement, 20 tubes Conserver à 4°C. |
|
1 kit | |
Kit d’isolement de glycoprotéines | |
10 réactions | |
Affinité, résine d’agarose |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.