Learn More
Thermo Scientific™ CHCA MALDI Matrix, Single-Use
Réactifs CHCA, DHB et SA hautement purifiés et recristallisés dans des tubes à usage unique pour la spectrométrie de masse par ionisation par désorption laser assistée par matrice (MALDI).
Marque:  Thermo Scientific™ 90031
246.69 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21653" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.32
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10424375
  • 263.00€ / 3 pièces
Expédition estimée: 06-06-2024
Description
Les matrices Thermo Scientific™ MALDI sont des réactifs recristallisés hautement purifiés, conditionnés dans des tubes à usage unique pratiques, suffisants pour analyser jusqu’à 96 échantillons par désorption-ionisation par impact laser assistée par matrice.
La méthode MALDI pour l’analyse des peptides MS est désormais plus facile à réaliser avec des matrices MALDI à usage unique et très pures, particulièrement pratiques à utiliser. Les matrices de désorption-ionisation laser assistée par matrice (MALDI) produisent les spectres de spectrométrie de masse (MS) les plus propres lorsqu’elles sont recristallisées et préparées quotidiennement, ce qui est peu pratique et entraîne généralement des déchets importants. L’emballage des matrices MALDI purifiées, recristallisées d’acide alpha-cyano-4-hydroxycinnamique (CHCA), d’acide sinapique (SA) et d’acide 2,5-dihydroxybenzoïque (DHB) facilite la préparation de réactifs MALDI de haute qualité.
Points clés :
  • Réactif hautement purifié et recristallisé
  • Conditionné dans des tubes à usage unique pratiques et suffisants pour analyser jusqu’à 96 échantillons afin de gagner du temps et de réduire les déchets
  • Fournit une quantité précise de matrices à chaque fois
Spécification
Spécification
Matrice MALDI CHCA Pierce
Matrice MALDI
Petites molécules
Spectrométrie de masse
Pleine
Spectromètre de masse
À réception, conservez le produit à 4°C.
Petites molécules
Étalonnage
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • CHCA MALDI Matrix, Single-Use
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2-cyano-3- (4-hydroxyphenyl) acrylic acid
Promotions
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.