Learn More
Thermo Scientific™ MALDI Matrix Sample Pack, Single-Use
Réactifs CHCA, DHB et SA hautement purifiés et recristallisés dans des tubes à usage unique pour la spectrométrie de masse par ionisation par désorption laser assistée par matrice (MALDI).
Marque: Thermo Scientific™ 90035
Code nomenclature Nacres: NA.32
Informations supplémentaires : CAS : 79-06-1 Poids : 0.80000kg
Description
Les matrices Thermo Scientific™ MALDI sont des réactifs recristallisés hautement purifiés, conditionnés dans des tubes à usage unique pratiques, suffisants pour analyser jusqu’à 96 échantillons par désorption-ionisation par impact laser assistée par matrice.
La méthode MALDI pour l’analyse des peptides MS est désormais plus facile à réaliser avec des matrices MALDI à usage unique et très pures, particulièrement pratiques à utiliser. Les matrices de désorption-ionisation laser assistée par matrice (MALDI) produisent les spectres de spectrométrie de masse (MS) les plus propres lorsqu’elles sont recristallisées et préparées quotidiennement, ce qui est peu pratique et entraîne généralement des déchets importants. L’emballage des matrices MALDI purifiées, recristallisées d’acide alpha-cyano-4-hydroxycinnamique (CHCA), d’acide sinapique (SA) et d’acide 2,5-dihydroxybenzoïque (DHB) facilite la préparation de réactifs MALDI de haute qualité.Points clés :
- Réactif hautement purifié et recristallisé
- Conditionné dans des tubes à usage unique pratiques et suffisants pour analyser jusqu’à 96 échantillons afin de gagner du temps et de réduire les déchets
- Fournit une quantité précise de matrices à chaque fois
Spécification
Pack d’échantillons Matriciel Pierce MALDI | |
Matrice MALDI | |
Petites molécules | |
Spectrométrie de masse |
Spectromètre de masse | |
À réception, conservez le produit à 4°C. | |
Petites molécules | |
Étalonnage |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.