Learn More
Thermo Scientific™ Mélange de trypsine/protéase Lys-C Pierce™, qualité MS
Thermo Scientific™ Pierce™ Trypsin/Lys-C Protease Mix, MS-Grade est un mélange sérine endoprotéinase de classe spectrométrie de masse (MS) de la trypsine et LysC qui peut être utilisé pour la digestion simultanée des protéines pour une digestion plus efficace qu’avec la trypsine seule.
Marque: Thermo Scientific™ 90059
790.30 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21741" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.32
Informations supplémentaires : Poids : 2.26800kg
Description
La caractérisation, l’identification et la quantification des protéines par MS commencent par une digestion efficace et reproductible des protéines. Les protéases spécifiques à une séquence sont utilisées pour cliver les protéines en fragments plus petits ou peptides. La trypsine est la protéase de choix pour la digestion des protéines. Cependant, la digestion séparée ou séquentielle avec des protéases alternatives peut améliorer la couverture des séquences de protéines individuelles, ou générer des séquences peptidiques uniques pour différentes applications MS.
La protéase de la trypsine Pierce, de qualité MS, est une protéase à sérine dérivée d’extraits pancréatiques porcins. L’enzyme est traitée au TPCK afin d’éliminer l’activité chymotryptique et méthylée et ainsi améliorer la stabilité lors de la digestion des protéines. Cette trypsine modifiée de niveau spectrométrie de masse est ensuite de nouveau purifiée, lyophilisée dans des flacons en verre et conditionnée dans des formats de remplissage pratiques de 5 x 20 μg, 5 x 100 μg et 1 mg.Points clés :
Une sélectivité exceptionnelle – clivage du côté carboxyle des résidus de lysine et d’arginine avec une spécificité supérieure à 95 %
Pureté élevée – aucune activité de chymotrypsine détectable
Stabilité améliorée – modifiée et lyophilisée pour une activité autolytique réduite
Économique – disponible dans des formats de remplissage plus importants qui sont plus rentables
Recommandées dans les cas suivants :
- Digestion en gel des protéines à partir de gels 1–D ou 2–D
- Digestion tryptique en solution des protéines
Spécification
Protéase trypsine Pierce, qualité MS | |
Protéase de trypsine | |
Dès réception, stocker à -20°C dans un congélateur sans dégivrage automatique. Les produits sont livrés avec de la glace. | |
Échantillons de protéines, lysat cellulaire | |
Spectrométrie de masse | |
1 mg |
Spectromètre de masse | |
Pierce™ | |
Products are shipped with ice. | |
Peptide | |
Digestion des protéines | |
Powder |
Sécurité et traitement
- Trypsin Protease, MS Grade
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: trypsin, chymotrypsin, proteases, V8 protease