Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ NeutrAvidin™ Coated High Capacity Plates
Les plaques revêtues Thermo Scientific™ Pierce NeutrAvidin à haute capacité de liaison (HBC) sont des microplaques prébloquées en polystyrène prêtes à l’emploi pour les dosages impliquant des anticorps biotinylés ou des molécules marquées à la biotine.
260.00€ - 536.00€
Spécification
Propriété de liaison | Grande capacité, affinité |
---|---|
Contenu et stockage | Dès réception, conserver les plaques à 4°C sans ouvrir leur sachet d’emballage. Une fois le sachet ouvert, conserver les plaques non utilisées à 4°C dans un sachet refermable avec du dessiccant. |
Gamme de produits | NeutrAvidin™, Pierce™ |
Type de produit | Microplaque |
Matériau | En PS |
Code produit | Marque | Description | Méthode de détection | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Méthode de détection | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10179333
|
Thermo Scientific™
15510 |
Couleur noire, 96 puits | Fluorescence |
285.00€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10036023
|
Thermo Scientific™
15513 |
Couleur noire, 384 puits | Fluorescence |
536.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10760715
|
Thermo Scientific™
15508 |
Transparent, barrette à 8 puits | Colorimétrique |
290.00€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10791275
|
Thermo Scientific™
15507 |
Couleur transparente, 96 puits | Colorimétrique |
260.00€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10740905
|
Thermo Scientific™
15511 |
Couleur transparente, 384 puits | Colorimétrique |
536.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10770715
|
Thermo Scientific™
15509 |
Couleur blanche, 96 puits | Chimiluminescence |
286.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Les plaques de liaison à la biotine sont idéales pour les applications lors de l’adsorption directe sur les anticorps dénaturés en polystyrène ou sur la molécule cible. La protéine NeutrAvidin Thermo Scientific est l’avidine qui a été déglycosylée pour empêcher la liaison non spécifique de la lectine. Possède un pl presque neutre (6,3), ce qui entraîne des interactions non spécifiques plus faibles dans certaines applications par rapport à la streptavidine. La protéine NeutrAvidin ne dispose pas de la séquence de RYD bactérienne trouvée sur la streptavidine, ce qui élimine la liaison non spécifique due au domaine de liaison RGD des récepteurs d’adhérence présents dans une variété de cellules.
Les plaques haute capacité revêtues de NeutrAvidin™ Thermo Scientific sont conçues pour la liaison d’oligonucléotides biotinylés et de peptides avec une efficacité de liaison supérieure à celle d’autres plaques disponibles dans le commerce.
Caractéristiques des plaques revêtues Thermo Scientific Pierce :
- Technologie de revêtement de plaque unique : résultats de capacités de chargement et de liaison élevées
- Protéine NeutrAvidin : les plaques revêtues ont jusqu’à deux fois la capacité de liaison des plaques types
- Robuste et sensible : la protéine NeutrAvidin donne une liaison moins non spécifique pour des rapports signal-bruit améliorés
- Plage dynamique plus large : étend la gamme quantitative de sorte qu’il y a moins besoin de dilutions
- Gain de temps : plaques pré-bloquées pour réduire le nombre d’étapes de dosage
- Formats de dosage flexible : choisissez parmi les formats à 96 et 384 puits dans une variété de couleurs
La technologie exclusive de revêtement de plaques utilisée pour fabriquer ces plaques enduites Thermo Scientific Pierce offre des plaques haute capacité avec une limite de détection plus large que les plaques à capacité de liaison types. La courbe standard présente une linéarité plus grande pour détecter de petites molécules biotinylées, telles que des peptides et des oligonucléotides, ce qui donne une plus grande précision de dosage.
Pour la détection de faibles concentrations (ng/ml) d’anticorps biotinylés et d’autres protéines, consultez les
Plaques haute sensibilité revêtues de NeutrAvidin™ Pierce™, transparentes, barrettes à 8 puits
Spécification
Grande capacité, affinité | |
NeutrAvidin™, Pierce™ | |
En PS | |
5 plaques |
Dès réception, conserver les plaques à 4°C sans ouvrir leur sachet d’emballage. Une fois le sachet ouvert, conserver les plaques non utilisées à 4°C dans un sachet refermable avec du dessiccant. | |
Microplaque | |
Protéine NeutrAvidin | |
Tampon SuperBlock™ |