Learn More
Thermo Scientific™ Mini comprimés inhibiteurs de protéase et de phosphatase Pierce
La formulation inhibitrice de la protéase et de la phosphatase à large spectre des mini-comprimés inhibiteurs de protéase et de phosphatase Thermo Scientific™ Pierce offre une protection complète contre la déphosphorylation et la dégradation protéolytique.
25.31€ - 25.46€
Spécification
Comprend | 1 flacon de comprimés inhibiteurs |
---|---|
Type de produit | Taille de l'essai sans EDTA |
Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
À utiliser avec (application) | Purification de protéines, transfert Western |
Suffisant pour | 1 comprimé est suffisant pour 10 ml |
Alert:
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Code produit | Marque | Quantité | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16316532
|
Thermo Scientific™
A32960 |
2 comprimés | Taille de l’essai |
25.46€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16326532
|
Thermo Scientific™
A32962 |
2 comprimés | Taille de l'essai sans EDTA |
25.31€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Les mini comprimés inhibiteurs de protéase et de phosphatase Pierce contiennent de l’aprotinine, de la bestatine, de l’E-64, de l’EDTA et de la leupeptine afin d’assurer une protection contre la dégradation par les protéases à sérine, les protéases à cystéine et les protéases à acide aspartique. Afin de prévenir l’activité de déphosphorylation des sérines/thréonines et tyrosines phosphatases, chaque comprimé contient également du fluorure de sodium, de l’orthovanadate de sodium, du pyrophosphate de sodium et du bêta-glycérophosphate. Les comprimés inhibiteurs de protéases et de phosphatases Pierce sont stables à 4°C jusqu’à 12 mois et chaque comprimé suffit pour 10 ml de solution.
Points clés :- Formulation améliorée—dissolution rapide des comprimés et obtention d’une solution transparente
- Économique–meilleur rapport coût-efficacité que les autres formules disponibles sur le marché pour des volumes équivalents
- Pratique&mdsash;formulations à large spectre entièrement divulguées et prêtes à l’emploi
- Compatible—utilisation directe avec les dosages BCA Thermo Scientific™ Pierce™
Spécification
1 flacon de comprimés inhibiteurs | |
2°C à 8°C | |
1 comprimé est suffisant pour 10 ml |
Taille de l'essai sans EDTA | |
Purification de protéines, transfert Western | |
2 comprimés |