Learn More
Thermo Scientific™ Concentrateur de protéines Pierce™ PES, seuil de rétention des molécules de 100K, 2 à 6 ml
Les concentrateurs de protéines Thermo Scientific™ Pierce™ en PES sont des dispositifs de centrifugation faciles à utiliser pour un traitement rapide et une excellente récupération des échantillons protéiques.
15.12€ - 210.00€
Spécification
Volume (métrique) 2 to 6 mL
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque MWCO Type Volume (métrique) Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque MWCO Type Volume (métrique) Quantité Prix Quantité et disponibilité  
17720469
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
88523X4
100,000 Filter 2 to 6 mL 4 x 10 Reactions
210.00€
4 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
15594279
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
88523
100 000 Filtre 2 à 6 ml 10 pk
75.25€
10 réactions
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15566775
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
88524
100 000 Filtre 2 à 6 ml 24 pk
152.00€
24 réactions
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16371954
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
88523S
100 000 Colonne de centrifugation 2 à 6 ml 2/boîte
15.12€
2 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 14-10-2022
Description
Les concentrateurs Thermo Scientific™ Pierce™ sont des dispositifs de centrifugation faciles à utiliser pour un traitement rapide et une excellente récupération des échantillons protéiques. Ces dispositifs d’ultrafiltration jetables contiennent une membrane en polyéthersulfone (PES) pour la concentration, le dessalage et l’échange de tampon pour les échantillons biologiques, tels que les milieux de culture tissulaire, les antisérums, les préparations d’anticorps monoclonaux et les fractions chromatographiques. Ils peuvent également être utilisés pour retirer le marqueur non incorporé suite aux réactions induites par des modifications protéiques. 
La membrane en PES de ces dispositifs est disponible en cinq seuils de rétention des molécules différents de 3 000, 5 000, 10 000, 30 000 et 100 000, et peut être utilisée pour traiter des volumes d’échantillons de 100 μl à 100 ml. Les seuils de rétention des molécules sont gravés sur les côtés des concentrateurs pour une identification aisée, tandis qu’une fenêtre transparente avec graduations sur le côté de chaque dispositif permet la détermination visuelle du volume de l’échantillon concentré (rétentat). Leur conception unique fournit des résultats fiables et cohérents. Plusieurs tailles de dispositifs sont disponibles pour traiter des volumes d’échantillons maximums de 0,5 ml, 6 ml, 20 ml et 100 ml.
  • Traitement rapide : la conception unique réduit l’encrassement des membranes et permet une concentration des échantillons de 10 à 30 fois en seulement 5 à 30 minutes pour un seuil de rétention des molécules de 10 000 (selon le dispositif ; les durées peuvent varier pour d’autres seuils de rétention des molécules), même avec des solutions à charge de particules.
  • Taux de récupération élevé : retient >90 % des échantillons de protéines tout en éliminant les contaminants ou en échangeant les tampons.
  • Pratique—marquages clairs, vaste chambre à échantillon et chambre de filtrat amovible pour une manipulation simplifiée.
  • Compatible avec d’autres instruments—peut être utilisé avec des centrifugeuses standard qui utilisent des rotors à angle fixe ou à godets oscillants.
Spécification
Spécification
2 to 6 mL