Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein Precipitation Plates
Précipite et retire rapidement les protéines du sérum ou d’autres liquides biologiques pour purifier de petites molécules pour la spectrométrie de masse à l’aide de ces plaques de filtration à 96 puits.
260.00€ - 1138.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Spectromètre de masse, centrifugeuse |
---|---|
Type de produit | Plaque de précipitation de protéines |
Gamme de produits | Pierce™ |
Contenu et stockage | Dès réception des plaques, les stocker à température ambiante. Produit expédié à température ambiante. |
Matériau de départ | Protéine digérée par la protéase |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11824201
|
Thermo Scientific™
90037 |
Pierce™ Protein Precipitation Plates, 10 Plates |
1138.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 07-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11814201
|
Thermo Scientific™
90036 |
Pierce™ Protein Precipitation Plates, 2 Plates |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Les plaques de précipitation de protéines Thermo Scientific™ Pierce offrent un format pratique à 96 puits pour la précipitation simple, rapide et automatisable des protéines et pour la filtration (purification) du plasma, du sérum et d’autres échantillons de liquides biologiques.
Ces plaques de filtration à 96 puits sont conçues spécifiquement pour la précipitation des protéines à base de solvants (p. ex., l’acétonitrile) et leur élimination subséquente des échantillons de liquides. Les plaques sont exemptes de fuite et conservent le solvant organique sans égoutter, même pendant le mélange. Les échantillons sont rapidement récupérés en appliquant du vide ou d’autres pressions. Le volume de puits de 2 ml permet de traiter des volumes d’échantillons de 15 à 400 ml par puits, en utilisant les conditions de précipitation recommandées pour un ratio solvant-sérum de 3:1 (v/v). Les plaques de précipitation des protéines constituent le choix idéal pour le traitement en aval des échantillons de dosage de liaison aux protéines plasmatiques préparés avec des systèmes de dialyse à équilibre.
Points clés :
- Prépare des échantillons de petites molécules pour HPLC ou LC-MS en 10 à 30 minutes
- Format de 96 puits pour la précipitation et la filtration des protéines automatisables
- Optimisé pour le traitement et l’automatisation parallèles
- Fonctionne parfaitement avec le dispositif à équilibre rapide (RED) pour les dosages de liaison aux protéines plasmatiques
- Pas de fuite d’acétonitrile pendant quatre heures maximum
- Le frit hydrophobe gradué exempt de fuite empêche le blocage
- Les filtrats sont facilement collectés par le vide, la pression positive ou la centrifugation
- Compatible avec la plupart des solvants organiques
Détails du produit :
La conception des plaques de précipitation de protéines Pierce offre de nombreux avantages par rapport aux méthodes traditionnelles de précipitation de protéines basées uniquement sur la filtration ou la centrifugation. Les plaques utilisent un système de filtration spécial gradué qui retient les particules de protéines précipitées sans obstruction, tout en permettant aux éluats solubles (non précipités) de s’écouler librement à travers la membrane de séparation 0,2 μm. Cette conception optimise l’élimination des protéines et garantit le niveau de récupération des échantillons le plus élevé possible.
L’étude des petites molécules et de leur comportement dans les biofluides complexes (sérum, plasma, sang et urine) est une partie essentielle de la recherche pharmaceutique, DMPK et métabolomique. Les médicaments ou autres petites molécules sont régulièrement surveillés en termes de taux de clairance, les concentrations à l’état d’équilibre, l’équilibre de liaison sérique ou la modification in vivo. Ces études requièrent l’isolement des molécules cibles de la matrice protéique avant analyse. La précipitation de protéines avec de l’acétonitrile, puis l’élimination du précipité par centrifugation ou filtration est le processus d’isolement typique. Bien que la centrifugation pour former des granulés soit peu coûteuse et fiable, les plaques de filtration à 96 puits offrent un format pratique pour la précipitation reproductible, simple, rapide et automatisable des protéines et la clarification des échantillons.
Spécification
Spectromètre de masse, centrifugeuse | |
Pierce™ | |
Protéine digérée par la protéase | |
Spectrométrie de masse | |
Nettoyage d’échantillon |
Plaque de précipitation de protéines | |
Dès réception des plaques, les stocker à température ambiante. Produit expédié à température ambiante. | |
peptides | |
Plate |