Learn More
Thermo Scientific™ Sulfo-SANPAH Pierce™, format No-Weigh™
Le sulfo-SANPAH Thermo Scientific™ Pierce™ est un réticulateur hétéro-bifonctionnel qui contient un ester de N-hydroxysuccinimide (NHS) réactif à l’amine et un azoture de nitrophényle photoactivable.
237.00€ - 469.00€
Spécification
Réactivité chimique | Amine-Non sélective |
---|---|
Cleavable | Par Thiols |
Description | Sulfo-SANPAH |
Poids moléculaire | 492,4 |
Pégylé | Non |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15872777
|
Thermo Scientific™
A35395 |
10 x 1 mg |
237.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10474005
|
Thermo Scientific™
22589 |
50 mg |
469.00€
50mg |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Le sulfo-SANPAH Thermo Scientific™ Pierce est un réticulateur à bras long (18,2 Å) qui contient un ester N-hydroxysuccinimide (NHS) réactif à l’amine et un azoture de nitrophényle photoactivable.
Points clés :
- La photolyse optimale se produit entre 320 et 350 nm, ce qui limite les dommages aux biomolécules par irradiation
- Hydrosoluble
- Groupes réactifs : ester de sulfo-NHS et azoture de nitrophényle (Amax = 470 nm)
- Réactif vers : groupes amino et divers sites
Spécification
Amine-Non sélective | |
Sulfo-SANPAH | |
Non | |
Dès réception, stocker à -20°C et protéger de la lumière et de l’humidité. | |
Température ambiante | |
Hétérobifonctionnels | |
Poudre | |
Étalon, à usage unique | |
Réticulateur |
Par Thiols | |
492,4 | |
18,2 Å | |
Non | |
Marquage chimique | |
Moyen (10 à 30 Å) | |
Eau | |
Oui |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.