Learn More
Thermo Scientific™ Mélange de trypsine/protéase Lys-C Pierce™, qualité MS
Thermo Scientific™ Pierce™ Trypsin/Lys-C Protease Mix, MS-Grade est un mélange sérine endoprotéinase de classe spectrométrie de masse (MS) de la trypsine et LysC qui peut être utilisé pour la digestion simultanée des protéines pour une digestion plus efficace qu’avec la trypsine seule.
74.50€ - 1040.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Spectromètre de masse |
---|---|
Gamme de produits | Pierce™ |
Méthode de détection | Spectrométrie de masse |
Étape du flux de travail | Digestion des protéines |
Code produit | Marque | Description | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11844201
|
Thermo Scientific™
90053 |
Endoprotéinase Asp-N Pierce, qualité MS, | 2 μlitres |
333.00€
2µg |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11874201
|
Thermo Scientific™
90056 |
Endoprotéinase de chymotrypsine Pierce, traitée TLCK, qualité MS | 4 x 25 μl |
314.00€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11854201
|
Thermo Scientific™
90054 |
Endoprotéinase Glu-C Pierce, qualité MS | 5 x 10 μl |
309.00€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15255753
|
Thermo Scientific™
90305 |
Protéase trypsine Pierce, qualité MS, liquide congelé | 1 x 100 μg |
75.50€
100µg |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13474189
|
Thermo Scientific™
90059 |
Protéase trypsine Pierce, qualité MS | 1 mg |
856.00€
1mg |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15978006
|
Thermo Scientific™
A40007 |
Trypsin/Lys-C Protease Mix, MS Grade | 20 μg |
74.50€
20µg |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15956915
|
Thermo Scientific™
A41007 |
Trypsin/Lys-C Protease Mix, MS Grade | 5 x 20 μg |
203.00€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16376562
|
Thermo Scientific™
A40009 |
Trypsin/Lys-C Protease Mix, MS Grade | 100 μg |
190.00€
100µg |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11834201
|
Thermo Scientific™
90051 |
Endoprotéinase Lys-C Pierce, qualité MS | 1 x 20 μl |
444.00€
20µg |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15561995
|
Thermo Scientific™
90307 |
Lys-C Protease, MS Grade | 100 μg |
1040.00€
100µg |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13464189
|
Thermo Scientific™
90057 |
Protéase trypsine Pierce, qualité MS | 5 x 20 μg |
99.75€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13454189
|
Thermo Scientific™
90058 |
Protéase trypsine Pierce, qualité MS | 5 x 100 μg |
439.00€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13474219
|
Thermo Scientific™
84841 |
Digestion Indicator for Mass Spectrometry | 10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
La caractérisation, l’identification et la quantification des protéines par MS commencent par une digestion efficace et reproductible des protéines. Les protéases spécifiques à une séquence sont utilisées pour cliver les protéines en fragments plus petits ou peptides. La trypsine est la protéase de choix pour la digestion des protéines. Cependant, la digestion séparée ou séquentielle avec des protéases alternatives peut améliorer la couverture des séquences de protéines individuelles, ou générer des séquences peptidiques uniques pour différentes applications MS.
- Digestion améliorée - la combinaison d’enzymes réduit les clivages ratés tryptiques
- Pratique - les protéases trypsine et lysC sont fournies à un rapport optimisé pour la digestion dans un format à usage combiné
- Sélectivité exceptionnelle - la trypsine a une spécificité >95 % C-terminale de lysine et d’arginine ; LysC a une spécificité >90 % C-terminale de clivage de la lysine
- Stable - Mélange enzymatique fourni dans un format lyophilisé
Spécification
Spectromètre de masse | |
Pierce™ | |
Spectrométrie de masse | |
Digestion des protéines |