Learn More
Invitrogen™ Human PIK3C3 (hVPS34), GST Tag Recombinant Protein
Human PIK3C3 (hVPS34), GST Tag Recombinant Protein
862.00€ - 13780.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_002638.2 |
---|---|
Alias de gène | PIK3C3 (hVPS34) |
Famille des kinases | PI3 Kinase Family |
Espèces | Human |
Recombinant | Recombinant |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15448703
|
Invitrogen™
PR8987B |
100μg |
2915.00€
100µg |
Expédition estimée: 07-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15498773
|
Invitrogen™
PV5127 |
1mg |
13780.00€
1mg |
Expédition estimée: 07-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10073324
|
Invitrogen™
PV5126 |
20 μg |
862.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
PIK3C3 phosphorylates phosphatidylinositol (PI) to produce phosphatidylinositol 3-phosphate [PI(3)P], which recruits downstream effectors containing FYVE and Phox domains to membranes. PIK3C3 is involved in coupling nutrient signaling to mTOR and also plays a role in autophagy and intracellular trafficking.
Spécification
NP_002638.2 | |
PI3 Kinase Family | |
Recombinant | |
Baculovirus |
PIK3C3 (hVPS34) | |
Human | |
GST Tag |