Learn More
Pipéridino(4-pipéridinyl)méthanone, ≥97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3076433
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
63214-58-4
C11H21N2O
197.30
MFCD03372500
JFHHGGAQABVJIF-UHFFFAOYSA-O
1-piperidin-4-ylcarbonyl piperidine, piperidin-1-yl piperidin-4-yl methanone, piperidino 4-piperidinyl methanone, 1-piperidine-4-carbonyl piperidine, 4-piperidine-1-carbonyl piperidine, piperidin-4-yl-piperidin-1-yl-methanone, methanone,1-piperidinyl-4-piperidinyl, 1-piperidin-4-yl carbonyl piperidine, piperidine, 1-4-piperidinylcarbonyl
2794688
O=C(C1CC[NH2+]CC1)N1CCCCC1
63214-58-4
C11H21N2O
197.30
MFCD03372500
JFHHGGAQABVJIF-UHFFFAOYSA-O
1-piperidin-4-ylcarbonyl piperidine, piperidin-1-yl piperidin-4-yl methanone, piperidino 4-piperidinyl methanone, 1-piperidine-4-carbonyl piperidine, 4-piperidine-1-carbonyl piperidine, piperidin-4-yl-piperidin-1-yl-methanone, methanone,1-piperidinyl-4-piperidinyl, 1-piperidin-4-yl carbonyl piperidine, piperidine, 1-4-piperidinylcarbonyl
2794688
O=C(C1CC[NH2+]CC1)N1CCCCC1
Nom chimique ou matériau Piperidino(4-piperidinyl)methanone
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Nom IUPAC pipéridine-1-yl(pipéridine-4-yl)méthanone
Poids de la formule 196.29
Pourcentage de pureté 97%