Learn More
Pipérine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021248
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
94-62-2
C17H19NO3
285.34
MFCD00005839
MXXWOMGUGJBKIW-YPCIICBESA-N
piperine, 1-piperoylpiperidine, piperin, bioperine, piperoylpiperidine, e,e-1-piperoylpiperidine, n-e,e-piperoyl piperidine, piperidine, 1-piperoyl-, e,e, unii-u71xl721qk, fema no. 2909
638024
CHEBI:28821
(2E,4E)-5-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-1-(piperidin-1-yl)penta-2,4-dien-1-one
O=C(\C=C\C=C\C1=CC=C2OCOC2=C1)N1CCCCC1
94-62-2
C17H19NO3
285.34
MFCD00005839
MXXWOMGUGJBKIW-YPCIICBESA-N
piperine, 1-piperoylpiperidine, piperin, bioperine, piperoylpiperidine, e,e-1-piperoylpiperidine, n-e,e-piperoyl piperidine, piperidine, 1-piperoyl-, e,e, unii-u71xl721qk, fema no. 2909
638024
CHEBI:28821
(2E,4E)-5-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-1-(piperidin-1-yl)penta-2,4-dien-1-one
O=C(\C=C\C=C\C1=CC=C2OCOC2=C1)N1CCCCC1
Piperine is used in increasing the bioavailability of some drugs and nutrients, it is used as medicine for Malaria and cholera, Stomach upset, Cancer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La pipérine est utilisée dans l’augmentation de la biodisponibilité de certains médicaments et nutriments, elle sert de médicament contre le paludisme et le choléra, les douleurs gastriques, le cancer.
Solubilité
Soluble dans l’eau (0,04 g/L).
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Piperine
Point de fusion 128°C to 133°C
Quantité 5 g
Beilstein 90741
Merck Index 14,7472
Informations sur la solubilité Soluble in water(0.04g/L).
Poids de la formule 285.34
Pourcentage de pureté 98%