Learn More
Pipérine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3213059
24.20 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
94-62-2
C17H19NO3
285.34
MFCD00005839
MXXWOMGUGJBKIW-YPCIICBESA-N
piperine, 1-piperoylpiperidine, piperin, bioperine, piperoylpiperidine, e,e-1-piperoylpiperidine, n-e,e-piperoyl piperidine, piperidine, 1-piperoyl-, e,e, unii-u71xl721qk, fema no. 2909
638024
CHEBI:28821
(2E,4E)-5-(1,3-benzodioxol-5-yl)-1-pipéridine-1-ylpenta-2,4-dièn-1-one
O=C(\C=C\C=C\C1=CC=C2OCOC2=C1)N1CCCCC1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
94-62-2
C17H19NO3
285.34
MFCD00005839
MXXWOMGUGJBKIW-YPCIICBESA-N
piperine, 1-piperoylpiperidine, piperin, bioperine, piperoylpiperidine, e,e-1-piperoylpiperidine, n-e,e-piperoyl piperidine, piperidine, 1-piperoyl-, e,e, unii-u71xl721qk, fema no. 2909
638024
CHEBI:28821
(2E,4E)-5-(1,3-benzodioxol-5-yl)-1-pipéridine-1-ylpenta-2,4-dièn-1-one
O=C(\C=C\C=C\C1=CC=C2OCOC2=C1)N1CCCCC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Piperine
Point de fusion 128.0°C to 132.0°C
Couleur Beige à Blanc ou Beige-Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Merck Index 15, 7584
Informations sur la solubilité Solubility in water: 40 mg/l (18°C). Other solubilities: 1g/15mL alcohol - 1g/1.7mL chloroform, 1g/36mL ether, soluble in benzene and acetic acid, practically insoluble in petroleum ether
Poids de la formule 285.34
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Piperine
Signalwort
  • Attention
Gefahrenkategorie
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Sicherheitshinweis
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.