Learn More
PIPES, sel disodique, 99 %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 215092500
Code nomenclature Nacres: NA.25
Informations supplémentaires : CAS : 76836-02-7 Poids : 0.30000kg
Quantité 250g
Conditionnement Flacon en verre
Code produit. 11996521
  • 261.00€ / 250g
Date d’expédition estimée: 06-08-2021
Identifiants chimiques
76836-02-7
346.324
1, 4-Piperazinediethanesulfonic acid disodium salt
CHEBI:63055
C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)[O-])CCS(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
C8H16N2Na2O6S2
GMHSTJRPSVFLMT-UHFFFAOYSA-L
173553
disodium;2-[4-(2-sulfonatoéthyl)pipérazine-1-yl]éthanesulfonate
Spécification
0.050 max. (0.1M in water) at 260nm, 0.050 max. (0.1M in water) at 280nm, 0.050 max. (260nm, 0.1M in water)
76836-02-7
99%
1, 4-Piperazinediethanesulfonic acid disodium salt
C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)[O-])CCS(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
346.324
CHEBI:63055
Poudre ou poudre cristalline
Authentic
5% max.
Blanc
PIPES, disodium salt
(20% in water) Clear, colorless
C8H16N2Na2O6S2
GMHSTJRPSVFLMT-UHFFFAOYSA-L
disodium;2-[4-(2-sulfonatoéthyl)pipérazine-1-yl]éthanesulfonate
173553
346.33
99%
Flacon en verre
9.2 to 10.0 max. (25°C, 1% min. aq. soln.)
250g
Vidéos
FDS Documents
Certificats