Learn More
AHN biotechnologie Pipette monocanal à volume variable pipet4u™ pro
Pipette confortable, précise, fiable et autoclavable.
Marque: AHN biotechnologie 8-108-20-9
Informations supplémentaires : Poids : 0.28000kg
Description
- Pipetage confortable et sans effort / poignée intuitive avec une préhension douce pour un fonctionnement confortable afin d'éviter les tensions de la main / poids léger / faible force du piston qui minimise les MTR (microtraumatismes répétés).
- Identification facile - codage couleur amovible.
- Durabilité : la pointe conique présente une résistance mécanique élevée et une résistance chimique élevée.
- Stabilité de l'étalonnage - même après plusieurs autoclavages, aucun réétalonnage n'est nécessaire.
- Précision et fiabilité - l'option de pipetage en mode inverse pour une aspiration et une distribution précises et fiables de liquides visqueux / la préhension souple et innovante empêche le transfert de chaleur vers des composants internes, ce qui garantit un fonctionnement précis des pipettes / le mécanisme de verrouillage des pipettes à volume variable empêche les changements de volume pendant le pipetage / le système de soufflage permet la distribution de la dernière goutte.
- Manipulation stérile - pipette entièrement autoclavable (par vapeur à 121 °C /15 min).
- Maintenance et réglage faciles et rapides - avec l'outil de démontage et d'étalonnage fourni.
Spécification
0,20 à 0,60 % | |
Autoclavables | |
1 | |
Stérile | |
2,0 à 10 ml | |
2 ans |
DIN EN ISO 8655-1, DIN EN ISO 8655-2, DIN EN ISO 8655-6, Directive UE 98/79/E | |
Assortiment | |
Pipet4u™ | |
Pipette | |
0,1 ml |