Learn More
Fisherbrand™ Cône de pipette pour contrôleur de pipette Accumax
Disponible en plusieurs couleurs.
12.68€ - 16.06€
Spécification
Type | Cône de pipette |
---|---|
À utiliser avec (application) | Pipetage |
À utiliser avec (équipement) | Contrôleur de pipette Accumax |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15840043
|
Fisherbrand™
|
Bleu |
16.06€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15860043
|
Fisherbrand™
|
Orange |
16.06€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15870043
|
Fisherbrand™
|
Rouge |
16.06€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15850043
|
Fisherbrand™
|
Vert |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Autoclavables
- Pour une utilisation avec le contrôleur de pipette Accumax
- Choisissez entre le bleu, le rouge, l'orange ou le vert
Spécification
Cône de pipette | |
Pipetage | |
Contrôleur de pipette Accumax |