Learn More
Kartell™ Pointe pour pipeteur, filtre stérile, universel, en racks 1-200 μl
En PP. Les pointes à filtre stériles Kartell™ sont stérilisées par irradiation aux rayons gamma et sont conçues pour être utilisées en biologie moléculaire, en cultures cellulaire, en bactériologie, en virologie, en immunologie et en radio-immunologie. Les filtres hydrophobes en PE constituent une barrière contre la contamination par aérosols.
Marque:  Kartell™ 0962900
166.92 EUR valable jusqu'au 2025-04-13
Utilisez le code promo "24122" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10010822
  • 237.00€ / 960 pièces
Expédition estimée: 05-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Produit apyrogène, sans ADN, ARN et cadmium
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
  • Compatibilité : Kartell™, PL200, Gilson™, Eppendorf™, Socorex™, Biohit™, Nichiryo™, Brand™,Hamilton™