Learn More
Chlorure de pipsyl, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-185532
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
98-61-3
C6H4ClIO2S
302.51
MFCD00007441
POXFXTSTVWDWIR-UHFFFAOYSA-N
pipsyl chloride, 4-iodobenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-iodo, p-iodobenzenesulfonyl chloride, 4-iodobenzenesulphonyl chloride, 4-iodobenzenesulfonylchloride, 4-iodophenylsulfonyl chloride, iodobenzene-p-sulfonyl chloride, unii-mvl274ezog, mvl274ezog
7399
Chlorure de 4-iodobenzènesulfonyle
C1=CC(=CC=C1S(=O)(=O)Cl)I
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
98-61-3
C6H4ClIO2S
302.51
MFCD00007441
POXFXTSTVWDWIR-UHFFFAOYSA-N
pipsyl chloride, 4-iodobenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-iodo, p-iodobenzenesulfonyl chloride, 4-iodobenzenesulphonyl chloride, 4-iodobenzenesulfonylchloride, 4-iodophenylsulfonyl chloride, iodobenzene-p-sulfonyl chloride, unii-mvl274ezog, mvl274ezog
7399
Chlorure de 4-iodobenzènesulfonyle
C1=CC(=CC=C1S(=O)(=O)Cl)I
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Pipsyl chloride
Note relative au nom 97%
Point de fusion 80°C to 84°C
Couleur Beige à blanc ou orange
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire IC6H4SO2Cl
Quantité 5 g
Beilstein 11, 65
Merck Index 15, 7599
Poids de la formule 302.51
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Pipsyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.