Learn More
Fisherbrand™ Barreaux d’agitation en PTFE unis
Offrent une agitation stable. Les barreaux d’agitation unis en PTFE Fisherbrand™ offrent une turbulence plus intense que les barreaux d’agitation cylindriques.
8.25€ - 68.00€
Spécification
Autoclavable | Oui |
---|---|
Certifications/Conformité | Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (FDS) |
Couleur | Blanc |
Description | Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE |
À utiliser avec (équipement) | Récipients & cuves / agitateurs chauffants |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
16215781
|
Fisherbrand™
|
20 mm | 7 mm | 10/boîte |
13.20€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16275781
|
Fisherbrand™
|
25 mm | 6 mm | 10/boîte |
11.85€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16285771
|
Fisherbrand™
|
12 mm | 4,5 mm | 10/boîte |
10.35€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11878962
|
Fisherbrand™
|
75 mm | 13 mm | 2/boîte |
26.26€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11808962
|
Fisherbrand™
|
13 mm | 8 mm | 10/boîte |
28.35€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11828962
|
Fisherbrand™
|
25 mm | 10 mm | 5/boîte |
48.40€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16235791
|
Fisherbrand™
|
40 mm | 8 mm | 5/boîte |
23.90€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16285781
|
Fisherbrand™
|
25 mm | 8 mm | 5/boîte |
20.69€
10 pièces |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11858962
|
Fisherbrand™
|
65 mm | 13 mm | 2/boîte |
68.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10306280
|
Fisherbrand™
|
50 mm | 7 mm | 2/boîte |
29.75€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16295771
|
Fisherbrand™
|
15 mm | 4,5 mm | 10/boîte |
8.25€
10 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16295791
|
Fisherbrand™
|
50 mm | 8 mm | 2/boîte |
33.15€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11838962
|
Fisherbrand™
|
35 mm | 10 mm | 5/boîte |
53.65€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16205801
|
Fisherbrand™
|
50 mm | 10 mm | 2/boîte |
31.26€
10 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10010110
|
Fisherbrand™
|
60 mm | 7 mm | 2/boîte |
40.65€
10 pièces |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16205781
|
Fisherbrand™
|
20 mm | 6 mm | 10/boîte |
15.75€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16295781
|
Fisherbrand™
|
30 mm | 6 mm | 5/boîte |
19.65€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16255801
|
Fisherbrand™
|
70 mm | 10 mm | 2/boîte |
46.20€
10 pièces |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16215801
|
Fisherbrand™
|
60 mm | 10 mm | 2/boîte |
41.65€
10 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11818952
|
Fisherbrand™
|
35 mm | 7 mm | 5/boîte |
39.35€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16265801
|
Fisherbrand™
|
80 mm | 10 mm | 2/boîte |
29.25€
5 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16225801
|
Fisherbrand™
|
60 mm | 8 mm | 2/boîte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10273352
|
Fisherbrand™
|
15 mm | 6 mm | 10/boîte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
16225791
|
Fisherbrand™
|
35 mm | 6 mm | 5/boîte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11848962
|
Fisherbrand™
|
50 mm | 10 mm | 2/boîte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
- Agitateur magnétique stable à usage général
- Offre une plus grande turbulence que les barreaux d’agitation cylindriques
- Autoclavables
Spécification
Oui | |
Blanc | |
Récipients & cuves / agitateurs chauffants |
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (FDS) | |
Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE |