Learn More
Steris™ Sachets unis à fermeture par le haut
À utiliser dans les autoclaves à pré-vide à charge poreuse ainsi que dans les stérilisateurs à rayonnement gamma Les sachets unis fermés par le haut Steris Corporation™ possèdent un fond scellé plié en deux pour une intégrité maximale.
144.00€ - 186.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Certifications/Conformité | BS 6257 |
Type de bouchon | unie |
Matériau | Papier kraft blanchi MG |
Quantité | 250/paquet |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15661964
|
Steris™
MPC |
300 x 75 x 530 mm |
144.00€
250 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15681964
|
Steris™
T35PC |
380 x 125 x 610 mm |
186.00€
250 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Fabriqués à partir du papier kraft blanchi frictionné haute qualité résistant à l’état humide
- Fond scellé plié en deux pour une intégrité maximale
- Ouverture sur la largeur
- Conformes à la norme BS 6257
Spécification
Autoclavable | |
unie | |
250/paquet |
BS 6257 | |
Papier kraft blanchi MG |