Learn More
Motic™ Objectif de phase CCIS™ EC-H Plan, phase négative
Objectif de phase CCIS™ EC-H Plan, phase négative compatible avec tous les microscopes série BA
Marque: Motic™ 1101001703401
Code nomenclature Nacres: MA.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
- Pour microscopes série BA
- Phase EC-H Plan
- Phase négative
- Grossissements/ouvertures numériques disponibles :
- 10X/0,25 (distance de travail = 17,4 mm)
- 20X/0,45 (distance de travail = 0,9mm)
- 40X/0,65/S (distance de travail = 0,5 mm)
- 100X/1,25/S-Huile (distance de travail = 0,15 mm)
Spécification
CCIS, Objectif de phase chromatique du plan, phase négative | |
Distance de travail de 0,9 mm | |
20X |
Phase du plan EC-H | |
Microscope série BA | |
1 de chaque |