Learn More
Hirschmann™ Base en plastique et anneau de sécurité
Prise en plastique pour un montage sûr et la protection des éprouvettes graduées.
3.10€ - 10.50€
Spécification
Couleur | Vert |
---|---|
Nb par paquet | 1/boîte |
Comprend | Anneau de protection |
Type | Base |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11776714
|
Hirschmann™
8900160 |
Cylindre de mesure |
3.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10099790
|
Hirschmann™
8900193 |
Éprouvettes de mesure sans base (1000 ml) |
10.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Pour les éprouvettes de mesure
- Sans socle
- Disponible en plusieurs gammes de tailles
Spécification
Vert | |
1/boîte | |
Anneau de protection | |
Base |