Learn More
RETSCH Récipients de collecte en plastique
99.43€ - 807.72€
Spécification
Type de produit | Récipient de collecte |
---|---|
Matériau | Plastique |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11964332
|
RETSCH
22.003.0010 |
Pour broyeur de coupe SM 200 |
807.72€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11924292
|
RETSCH
22.003.0011 |
Pour le broyeur à batteur à rotor SR 300 |
807.72€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10661012
|
RETSCH
05.045.0049 |
Pour BB 300 |
99.43€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11984742
|
RETSCH
22.003.0013 |
Pour diviseur de tube rotatif PT 200 |
354.04€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Diviseur tubulaire rotatif PT 200• Récupération de 1 à 3 échantillons
• Fonctionnement par lots et en mode continu
• Répartition exacte, même de quantités importantes
• Construction modulaire
• Rapport de division variable
• Système de serrage des flacons rapide à enlever et fixation rapide ou cône inférieur
• Contrôle de la vitesse de rotation
• Connexion numérique directe pour goulotte d'alimentation DR 100
• Processus de division selon DIN 51701
• Cône inférieur
• Collecteur, 30 litres, plastique
Spécification
Récipient de collecte | |
Plastique |