Learn More
Greiner Bio-One™ Système de recharge EasyLoad™ 1000
Conçu pour accroître la stabilité lors de l’autoclavage. Le système de remplissage Greiner Bio-One™ EasyLoad™ 1000 est un système simple, peu encombrant et permettant de gagner du temps pour les pointes de pipettes standard.
Marque: Greiner Bio-One™ 741035
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 3.40000kg
Description
- Pointes de pipettes : à usage unique seulement ; Rack : autoclavable à 121°C
- Empilable
- Boîtes à code couleur
- Guides de positionnement pour un positionnement facile
- La conception intérieure accueille en toute sécurité des pipeteurs multicanaux
- Volume : 100 µl - 1000 µl
- Convient aux pipeteurs monocanal Brand™, Eppendorf™, Finnpipette™, Gilson™ et Socorex™
- Gradué
Spécification
Non stériles | |
Oui | |
Yes |
Naturel | |
PP (Polypropylene) | |
360 pointes/boîte, 6 boîtes |