missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One Système de recharge EasyLoad 200
Système de recharge pour pointes de pipettes standard, taille universelle 200 μl, pointes à paroi fine graduée
352.00€ - 480.42€
Spécification
Volume (métrique) | 200 μL |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Universal Fit |
Graduated | Yes |
Gamme de produits | EasyLoad |
Matériau | Polypropylene |
Code produit | Marque | Couleur | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11789472
|
Greiner Bio-One
741070 |
Yellow | Sterile |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11719482
|
Greiner Bio-One
741000 |
Natural | Non-sterile |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Pointes en PP (polypropylène)
Spécification
200 μL | |
Yes | |
Polypropylene |
Universal Fit | |
EasyLoad |