Learn More
Buerkle™ Entonnoirs en plastique
Conçus pour un usage général. Les entonnoirs en plastique Buerkle™ sont dotés d’un œillet de suspension pour un remplissage sûr.
Marque: Buerkle™ 9602-0060
1.33 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23267" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.00450kg
Description
- Adapté aux denrées alimentaires
- Disponibles en polyéthylène ou en polypropylène
- Vaste gamme de tailles
Spécification
60 mm | |
Polyéthylène | |
Œillet de suspension |
8 mm | |
Pour les denrées alimentaires |