Learn More
RUBIS Brucelles entièrement en plastique, Sécurité ESD
Brucelles entièrement en plastique - Vestamid
Marque: RUBIS NK6
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Plastique Vestamid
- Sûr ESD
- Évite les rayures sur les composants délicats
- Très bonne résistance mécanique
- Facile à utiliser
- Haute précision
- 100 % fabriqué en Suisse
Spécification
Pointe crochet | |
Plastique ESD | |
Brucelles entièrement en plastique ESD |
4.72 in. | |
120 mm | |
Pinces brucelles |