Learn More
3M™ Bandeau en plastique
Bandeau en plastique 3M™ adapté à une utilisation avec des casques de chantier 3M™ et des coiffes.
45.80€ - 880.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Approuvé CE |
---|---|
Couleur | Noir |
Matériau | Plastique |
Type de produit | Bandeau anti-sueur |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15729867
|
3M™
7000103789 |
Combinaisons de casque 3M™ série G500 |
45.80€
10 pièces |
Expédition estimée: 15-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17267206
|
3M™
7000108029 |
Tous les casques de sécurité 3M™ |
880.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 15-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15739957
|
3M™
7000108029 |
Tous les casques de sécurité 3M™ |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Bandeau en plastique de rechange adapté pour une utilisation avec les casques de chantier 3M™ et les combinaisons de coiffes 3M™ G500
- Rapide et simple à installer
Spécification
Approuvé CE | |
Noir | |
Plastique | |
Bandeau anti-sueur |