Learn More
BD Seringue à embout pour cathéter Plastipak™
Seringue Luer-Slip graduée à embout pour cathéter centré.  La seringue à embout pour cathéter BD Biosciences™ Plastipak™ est stérile et jetable.
Marque:  BD 300605
Code nomenclature Nacres: NB.03
Informations supplémentaires : Poids : 3.47400kg
Code produit. 12379149
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Description
Description
  • 100ml
  • Stérile
  • Jetable
  • Gradué
  • Pointe de cathéter
  • Luer-Slip
Spécification
Spécification
Marquage CE, directive européenne 93/42 / certifications CEE (procédure de conformité annexes V et VII) : N  95 Q 252156 et N   252231 Q (références 309661 & 309620 ) ; certifiée par NSAI (N  0050)
Transparent
Oui
Seringue munie d’une pointe de cathéter
1 ml
Cathéter
Stérile
Plastic
39 mm
122 mm
Oui
100 ml