Learn More
Fil de rhodium 10 % en poids, platine, 0,127 mm (0,005 po) de dia., thermocouple ISA de type S de qualité standard, Thermo Scientific Chemicals
Marque:  Thermo Scientific Alfa Aesar 042893.G5
Code nomenclature Nacres: NA.23
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 11390138
  • 1326.00€ / 5m
Expédition estimée: 23-04-2024
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Platinum 10 wt% Rhodium wire
Pt:Rh; 90:10 wt%
5 m
≈0.25g/m
0.127mm (0.005 in.) dia., ISA Type S Standard Grade Thermocouple
MFCD00198186
Odorless
Câble
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS Documents