Learn More
Alfa Aesar™ Fil Rhodium à 13 wt% de platine, 0,076 mm (0,003 po) de diamètre, thermocouple de type R standard ISA
Marque:  Alfa Aesar™ 042902.BW
Code nomenclature Nacres: NA.23
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 11390148
  • 61.08€ / 50cm
Expédition estimée
08-06-2021
Spécification
Pt:Rh; 87:13 wt%
≈0.045g/50cm
0.076mm (0.003 in.) dia., ISA Type R Standard Grade Thermocouple
Odorless
Platinum 13 wt% Rhodium wire
50cm
MFCD00198186
Câble
Vidéos
FDS Documents