Learn More
Alfa Aesar™ Fil Rhodium à 13 wt% de platine, 0,203 mm (0,008 po) de diamètre, thermocouple de type R standard ISA
Marque:  Alfa Aesar™ 042905.G5
Code nomenclature Nacres: NA.23
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 11390158
  • 1431.00€ / 5m
Expédition estimée
09-06-2021
Spécification
Pt:Rh; 87:13 wt%
≈0.64g/m
0.203mm (0.008 in.) dia., ISA Type R Standard Grade Thermocouple
Odorless
Platinum 13 wt% Rhodium wire
5m
MFCD00198186
Câble
Vidéos
FDS Documents