Learn More
Platine sur charbon actif, 10 % de Pt, environ .50 % d’humidité, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-42834
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
7440-06-4
Pt
195.08
MFCD00011179
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
23939
CHEBI:33400
platine
[Pt]
7440-06-4
Pt
195.08
MFCD00011179
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
23939
CHEBI:33400
platine
[Pt]
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Platinum on activated carbon
Couleur Noir
Quantité 1 g
Poids de la formule 195.08
Pourcentage de pureté 10% (Pt)
Conditionnement Flacon en verre
Forme Poudre