Learn More
Platine Cobalt Color 5 Color Standard, Lovibond™
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
Description
Solution étalon couleur
• Solution étalon couleur Hazen
• Inclus avec certificat de calibrage usine
• Solution étalon couleur Hazen
• Inclus avec certificat de calibrage usine
Spécification
Spécification
Odeur | Odorless |
La solution contient | Hexachloroplatinate of Potassium, Cobalt chloride, Hydrochloric acid |
Forme physique | Solution |
pH | ∼3 |
Solubilité | Miscible à l’eau dans toutes les proportions |
Quantité | 500 mL |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- reference standard Pt-Co 30/ platinum cobalt 30