Learn More
Heraeus™ Couvercle de creuset en platine
Marque:  Heraeus™ TID18PT11
Code nomenclature Nacres: NB.45
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11909805
Quantité Prix
1 881.76€ / 1 pièce
4 835.82€ / 1 pièce
Expédition estimée
10-06-2021
Ajouter au panier
Description
Description
Couvercle
• Creuset forme basse
• Creuset en platine
• Métal précieux
• Tres bonne résistance à la corrosion
• Utilisable pour les applications au laboratoire sous atmosphère oxydante principalement
• Hautement résistant à la corrosion et aux attaques acides
• Précautions d'emploi
• Evitez l'exposition prolongé du platine à la chaleur, qui provoque la formation de cristaux et eventuellement des fissures
• Placez la vaisselle en platine chaude sur une surface propre et réfractaire
• Bec Bunsen, utilisez la partie non lumineuse et sans fumée de la flamme
• Nettoyer la vaisselle apres toute utilisation.
Spécification
Spécification
30mL
Platinum