Learn More
Gaze de platine, 99,9 % (base de métaux), Alfa Aesar™
Forme : env. 0,47 g/25 x 25 mm ; toile métallique ; Zone ouverte : 62,7 % ; largeur d’ouverture : 0,015 po
Marque:  Alfa Aesar 010282.FF
Code nomenclature Nacres: NA.23
Informations supplémentaires : CAS : 7440-06-4 Poids : 0.01000kg
Quantité 25 x 25mm
Code produit. 11391358
  • 358.00€ / 1 pièce
En stock, prêt à être expédié : 9
Identifiants chimiques
7440-06-4
195.08
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
23939
platine
Pt
MFCD00011179
black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
CHEBI:33400
[Pt]
Spécification
Platinum
7440-06-4
21.45g/cm3 at 20°C
Pt
100 Mesh
Insoluble in water. Dissolves in aqua regia
[Pt]
Odorless
23939
Gaze
25 x 25mm
Silvery white guage
99.9%
MFCD00011179
black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
platine
195.08
CHEBI:33400
Blanc
Vidéos
FDS Documents