Learn More
Platine Plasma Étl. Solution, Alfa Aesar™, Specpure™
Marque:  Alfa Aesar 014397.AD
Code nomenclature Nacres: NA.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg Transport : UN number : 1789 Chem class : 8 Pack group : II
Quantité 50mL
Code produit. 11392318
  • 279.00€ / 50mL
En stock, prêt à être expédié : 1
Identifiants chimiques
7440-6-6
Pt in 20% HCl
MFCD00011179
Spécification
Platinum
Liquid
MFCD00011179
Liquide
50mL
7440-6-6
Pt in 20% HCl
Miscible with water.
Characteristic
Vidéos
FDS Documents