Learn More
Étalon de platine pour ICP, 1000 μ g/ml dans 10 % de HCl, qualité Assurance, SPEX CertiPrep™
Catalog Number p-5533077
Click to view available options
Quantité:
125 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en PEBD lixivié trois fois
7440-06-4, 7647-01-0, 7732-18-5
Pt
195.08
MFCD00011179
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
23939
CHEBI:33400
platinum
[Pt]
7440-06-4, 7647-01-0, 7732-18-5
Pt
195.08
MFCD00011179
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
23939
CHEBI:33400
platinum
[Pt]
Includes
Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
Pt1000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Certifié conforme à GHS/OSHA
Nom chimique ou matériau Platinum Standard
% min. CAS 0.1, 10.0, 89.9
% max. CAS 0.1, 10.0, 89.9
Qualité Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrice Concentration Réf.N°
10 % HCl100 1 000 μg/ml PLPT3-2Y, -2X
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
Certificat d’analyse Assurance Certificate of Analysis reports up to 30 elements at ppb levels.
Solvant ou matrice 10% HCl
Quantité 125 mL
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Concentration or Composition Notes 68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse.
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1000 ug/mL Platinum
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: hydrochloric acid, platinum
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire