Learn More
Tube Platine, dia. int. x dia. ext. : 1,32 x 1,57 mm, Alfa Aesar™
Forme : Env. .0.62 g/5 cm
Marque:  Alfa Aesar 010294.BQ
Code nomenclature Nacres: NA.23
Informations supplémentaires : CAS : 7440-06-4 Poids : 0.01000kg
Quantité 5cm
Code produit. 11391388
  • 239.00€ / 5cm
Expédition estimée
17-06-2021
Identifiants chimiques
7440-06-4
195.08
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
23939
platine
Pt
MFCD00011179
black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
CHEBI:33400
[Pt]
Spécification
Platinum
7440-06-4
Pt
black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
[Pt]
Odorless
23939
Tube, D.I. x D.E. : 1,32 x 1,57 mm
5cm
Silvery white tube
MFCD00011179
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
platine
195.08
CHEBI:33400
Blanc
Vidéos
FDS Documents