missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PLS3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

140.00€ - 399.00€

Spécification

Antigène PLS3
Concentration 0.46 mg/mL
Applications Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16806715
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
55216-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-04-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16896705
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
55216-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-04-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

This antibody is specific to PLS3.

Plastins are a family of actin-binding proteins that are conserved throughout eukaryote evolution and expressed in most tissues of higher eukaryotes. In humans, two ubiquitous plastin isoforms (L and T) have been identified. Plastin 1 (otherwise known as Fimbrin) is a third distinct plastin isoform which is specifically expressed at high levels in the small intestine. The L isoform is expressed only in hemopoietic cell lineages, while the T isoform has been found in all other normal cells of solid tissues that have replicative potential (fibroblasts, endothelial cells, epithelial cells, melanocytes, etc.). The C-terminal 570 amino acids of the T-plastin and L-plastin proteins are 83% identical. It contains a potential calcium-binding site near the N terminus. Alternate splicing results in multiple transcript variants.
Spécification

Spécification

PLS3
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Rat, Human, Mouse
P13797, Q63598, Q99K51
102866, 5358, 81748
Peptide
Primary
-20°C
PLS3
0.46 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Plastin 3, plastin 3 (T isoform), PLS3, T plastin
PLS3
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications