Learn More
Memmert™ Extensions de tubes pour le four
Utilisez ces tubes d’extension avec des étuves Memmert. Les tubes d’extension enfichables pour étuves Memmert™ sont conçus pour les conduits d’évacuation d’air et le raccordement par tuyau si nécessaire.
49.55€ - 124.00€
Spécification
Type | Extension de tube enfichable |
---|---|
Diamètre (métrique) | 57 mm (intérieur), 60,3 mm (extérieur) |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15125543
|
Memmert™
B29718 |
Modèles U, UF TS, UNpa, S, I, ICP, IPP, IPS, HPP, ICH, 30, 55, 75, 110, 160, 260, 400, 450, 750, 1060 |
49.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15165586
|
Memmert™
B29719 |
Conduit d’évacuation d’air |
124.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Extension du tube enfichable (diam. ext. 60,3 mm, diam. int. 57 mm)
- Coudé
- Modèles U, I, S uniquement
Spécification
Extension de tube enfichable | |
57 mm (intérieur), 60,3 mm (extérieur) |