Learn More
Molecular Probes™ Kit d’immunocytochimie de cellules souches pluripotentes (OCT4, SSEA4)
Kit d’immunocytochimie de cellules souches pluripotentes (OCT4, SSEA4)
Marque:  Molecular Probes™ A25526
422.10 EUR valable jusqu'au 2024-03-30
Utilisez le code promo "21648" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.32
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Code produit. 15430984
  • 469.00€ / 1 kit
Expédition estimée: 19-04-2024
Description
Le kit d’immunocytochimie des cellules souches pluripotentes (OCT4, SSEA4) permet une analyse d’image optimale de deux marqueurs clés de cellules souches pluripotentes humaines (CSP) : OCT4 et SSEA4. Ce kit d’immunocytochimie (ICC) haute performance comprend un ensemble complet d’anticorps primaires et secondaires, un colorant d’ADN nucléaire et des tampons préconstitués pour une expérience de coloration optimale. Pour caractériser les CSP avec d’autres combinaisons de marqueurs, nous recommandons l’utilisation du kit d’immunocytochimie avec marqueurs à cellules souches pluripotentes 4 ou du kit d’immunocytochimie à cellules souches pluripotentes (SOX2, TRA-1-60).
Grâce au kit d’immunocytochimie des cellules souches pluripotentes (OCT4, SSEA4), vous pouvez :
  • Confirmez l’expression des principaux marqueurs des cellules souches pluripotentes grâce à des anticorps hautement spécifiques
  • Obtenez plus d’informations par échantillon en mesurant plus d’un marqueur à la fois
  • Générez de belles images multiplexées en un minimum d’efforts
  • Gagnez du temps et évitez la perte de cellules en minimisant les étapes de lavage inutiles dans votre protocole de coloration
  • Traitez les échantillons en toute confiance à l’aide d’un ensemble complet et optimisé de réactifs ICC
    Confirmez l’expression des principaux marqueurs des CSP
    Les anticorps inclus dans ce kit ont été soigneusement sélectionnés et validés pour une analyse ICC haute performance des CSP, cultivées dans des systèmes de milieux avec ou sans apport nourricier. OCT4 est un marqueur nucléaire critique, tandis que SSEA4 est un marqueur de surface cellulaire important.
    Obtenez plus d’informations par échantillon
    Les anticorps contenus dans le kit ont été conçus pour permettre l’évaluation spécifique et simultanée de l’OCT4 et de l’ASSE4 ainsi que la coloration de l’ADN nucléaire afin de gagner du temps et de précieux échantillons.
    Générez de belles images multiplexées
    Alimenté par les performances supérieures des colorants brillants et photostables Alexa Fluor™, ce kit permet d’acquérir de belles images multiplexées de l’expression des marqueurs des CSP en utilisant les ensembles de filtres bleus, verts et orange / rouges largement disponibles.
    Minimisez les étapes de lavage inutiles
    La méthode rationalisée recommandée pour ce kit élimine les étapes de lavage inutiles rencontrées dans les protocoles ICC standard pour gagner du temps et réduire la probabilité de perte de cellules pendant le protocole de coloration, en particulier lors de l’utilisation de lamelles en verre ou de chambres de culture sur lame. Les seuls lavages nécessaires sont après incubation avec des anticorps primaires et secondaires.
    Traitez les échantillons en toute confiance
    Un ensemble optimisé de tampons de fixation préfabriqués, de perméabilisation, de blocage et de lavage vous permet de vous concentrer sur la réponse aux questions scientifiques plutôt que de passer du temps à préparer les réactifs et à déterminer leur compatibilité.
    Ce que vous obtenez
    Facilement adapté à n’importe quelle plaque de culture, boîte ou format de lame, le kit d’immunocytochimie de cellules souches pluripotentes (OCT4, SSEA4) est fourni avec des réactifs suffisants pour colorer 40 échantillons à l’aide d’un volume de coloration de 50 ul. (Voir le détail du contenu du kit ci-dessous.)
  • Spécification
    Spécification
    Kit d’immunocytochimie de cellules souches pluripotentes (OCT4, SSEA4), 40, tests, liquide, 2 couleur, Alexa Fluor™ 488, Alexa Fluor™ 555, étiquette Alexa Fluor ™ 594, utilisée dans l’imagerie cellulaire, analyse de cellules souches, température de conservation de –20°C, glace sèche
    40 tests
    Alexa Fluor™ 488, Alexa Fluor™ 555, Alexa Fluor™ 594
    -20°C
    1/boîte
    Kit d’immunocytochimie de cellules souches pluripotentes (OCT4, SSEA4)
    Analyse cellulaire, Imagerie cellulaire, Recherche sur les cellules souches, Analyse de cellules souches, Marquage et détection des cellules souches, Immunocytochimie (ICC)
    Liquide
    SSEA4 de souris anti-humain (100X), Alexa Fluor™ 555 singe anti-lapin (250X), Alexa Fluor™ 594 singe anti-lapin (250X), Alexa Fluor™ 488 anti-IgG3 de chèvre (250X), réactif Probes™ à cellules fixes NucBlue™ (1X), sol fixateur