Learn More
BRAND™ Rack pour cônes de sédimentation
Contient 2 cônes de sédimentation Imhoff en plastique. Conception compacte et facile à transporter, même avec des cônes remplis.
117.00€ - 132.00€
Spécification
Type de produit | Rack pour cônes Imhoff |
---|---|
Matériau | PMMA, polypropylène |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10048850
|
BRAND™
388050 |
300 x 130 x 315 mm |
117.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10606901
|
BRAND™
388060 |
300 x 130 x 400 mm |
132.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Contient 2 cônes de sédimentation Imhoff
- Structure en méthacrylate de polyméthyle (PMMA) / polypropylène (PP)
Spécification
Rack pour cônes Imhoff | |
PMMA, polypropylène |